Drukuj
3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
437420010 437420050
ACRO437420010EA 226 PLN
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
3-Bromo-5-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 78 °C (11Torr)
Temp. topnienia: 24…28 °C
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112555
Numer CAS: 407-20-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %