Drukuj
4-Amino-2-bromopyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
437410010 437410050
ACRO437410010EA 149 PLN
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646061
Numer CAS: 7598-35-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %