Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437640010 437640050
ACRO437640010EA 206 PLN
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formuła: C₁₃H₁₇NO₄
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062043
Numer CAS: 33125-05-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)