Drukuj
3-Bromo-5-chloropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
437400050 437400250
ACRO437400050EA 802 PLN
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropirydyna 97%
3-Bromo-5-chloropirydyna
Formuła: C₅H₃BrClN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114221
Numer CAS: 73583-39-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %