Drukuj
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437370010 437370050
ACRO437370010EA 426 PLN
ACRO437370010 ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formuła: C₆H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791261
Numer CAS: 105250-17-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %