Drukuj
2-Aminoisonicotinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437360010 437360050
ACRO437360010EA 264 PLN
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233714
Numer CAS: 13362-28-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %