Drukuj
4-Amino-3-formylpyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-Aminonicotinaldehyde
437350010 437350050
ACRO437350010EA 702 PLN
ACRO437350010 ACRO437350050
4-Amino-3-formylpyridine 95%
4-Amino-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₆N₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038972
Numer CAS: 42373-30-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %