Drukuj
DL-Propargylglycine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010 437320050
ACRO437320010EA 702 PLN
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113.116 g/mol
Temp. topnienia: 235 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00056728
Numer CAS: 64165-64-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %