Drukuj
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437310010 437310050
ACRO437310010EA 337 PLN
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Formuła: C₁₁H₈O₂
Temp. Wrzenia: 104…108 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 29…33 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01910161
Numer CAS: 13803-39-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %