Drukuj
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 429 PLN
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formuła: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
MW: 824.4 g/mol
Temp. topnienia: 235…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15144872
Numer CAS: 854920-95-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %