Drukuj
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437260010 437260050
ACRO437260010EA 1120 PLN
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Formuła: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Temp. topnienia: 234…238 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002593
Numer CAS: 6893-02-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))