Drukuj
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437250050 437250250
ACRO437250050EA 515 PLN
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010816
Numer CAS: 19311-91-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %