Drukuj
L-Dihydroorotic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2,6-Dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid
437240010 437240050
ACRO437240010EA 855 PLN
ACRO437240010 ACRO437240050
L-Dihydroorotic acid 99%
L-Dihydroorotic acid
Formuła: C₅H₆N₂O₄
MW: 158.113 g/mol
Temp. topnienia: 254…255 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00085339
Numer CAS: 5988-19-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %