Drukuj
Isoproterenol hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-Isoproterenol hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, Isoprenaline hydrochloride
437210050 437210250 437211000
ACRO437210050EA 280 PLN
ACRO437210050 ACRO437210250 ACRO437211000
Isoproterenol hydrochloride 98%
Isoproterenol hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 247.72 g/mol
Temp. topnienia: 165…175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012603
Numer CAS: 51-30-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %