Drukuj
Węglan wapnia 99.999% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Marble
437190050 437190250
ACRO437190050EA 384 PLN
ACRO437190050 ACRO437190250
Węglan wapnia 99.999% Trace metals basis
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Temp. topnienia: 825 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Klasyfikacja Merck : 13,01658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm