Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
437170010 437170050
ACRO437170010EA 954 PLN
ACRO437170010 ACRO437170050
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat 99.999% (trace metals basis)
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Formuła: HAuCl₄·H₂O
Temp. topnienia: 30 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm