Drukuj
azotan (V) sodu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 375 PLN
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
azotan (V) sodu 99.999% (trace metals basis)
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 306 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed