Drukuj
żel krzemionkowy 99.998% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437150050 437150200 437151000
ACRO437150050EA 251 PLN
ACRO437150050 ACRO437150200 ACRO437151000
żel krzemionkowy 99.998% (trace metals basis)
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1610 °C
Gęstość: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm