Drukuj
Wodorotlenek potasu 99.98% (trace metals basis), pellets
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
437131000 437135000
ACRO437131000EA 749 PLN
ACRO437131000 ACRO437135000
Wodorotlenek potasu 99.98% (trace metals basis), pellets
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 1320 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)