Drukuj
żelazo 99.99% (trace metals basis), granulki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 278 PLN
ACRO437110050 ACRO437110250
żelazo 99.99% (trace metals basis), granulki
żelazo
Formuła: Fe
Temp. Wrzenia: 3000 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm