Drukuj
Trichlorek złota 99.99+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437080010 437080050
ACRO437080010EA 1670 PLN
ACRO437080010 ACRO437080050
Trichlorek złota 99.99+% (trace metals basis)
Trichlorek złota
Formuła: AuCl₃
Temp. topnienia: 254 °C
Gęstość: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014172
Numer CAS: 13453-07-1
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm