Drukuj
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
437030010 437030050
ACRO437030010EA 1010 PLN
ACRO437030010 ACRO437030050
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu 99.99% (trace metals basis)
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pt
Temp. Wrzenia: 35 - 40 °C (20 -rr)
Gęstość: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011378
Numer CAS: 10025-99-7
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm