Drukuj
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437000050 437005000
ACRO437000050EA 4760 PLN
ACRO437000050 ACRO437005000
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (trace metals basis)
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Formuła: Pt(NH₃)₄Cl₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149947
Numer CAS: 108374-32-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm
Platinum (Pt) 51 to 59 % (typical)