Drukuj
Indium(III) acetate, bezwodny 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436980100 436980500
ACRO436980100EA 516 PLN
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, bezwodny 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) acetate
Formuła: C₂H₄InO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054347
Numer CAS: 25114-58-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm