Drukuj
Tlenek manganu(II) 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436970010 436970100
ACRO436970010EA 203 PLN
ACRO436970010 ACRO436970100
Tlenek manganu(II) 99.99% (trace metals basis)
Tlenek manganu(II)
Formuła: MnO
Temp. topnienia: 1650 °C
Gęstość: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016226
Numer CAS: 1344-43-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm