Drukuj
azotan amonu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436960250 436961000
ACRO436960250EA 673 PLN
ACRO436960250 ACRO436961000
azotan amonu 99.999% (trace metals basis)
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1.72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Jednostka: 1942
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm