Drukuj
bromek potasu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436950100 436950500
ACRO436950100EA 632 PLN
ACRO436950100 ACRO436950500
bromek potasu 99.999% (trace metals basis)
bromek potasu
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 734 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm