Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 866 PLN
ACRO436940250 ACRO436941000
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
Gęstość: 1,72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm