Drukuj
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436850050 436850250
ACRO436850050EA 391 PLN
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Formuła: C₅H₃BrIN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095201
Numer CAS: 73290-22-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %