Drukuj
6-Fluoropicolinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436840010 436840050
ACRO436840010EA 1140 PLN
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluoropicolinic acid 97%
6-Fluoropicolinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181193
Numer CAS: 402-69-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %