Drukuj
Weglan sodu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436800050 436800250
ACRO436800050EA 265 PLN
ACRO436800050 ACRO436800250
Weglan sodu 99.999% (trace metals basis)
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 851 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm