Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 310 PLN
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
diwodoroortofosforan amonu 99.999% (trace metals basis)
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %