Drukuj
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 175 PLN
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formuła: C₁₁H₁₃N
Temp. Wrzenia: 92 °C (1hPa)
Gęstość: 0,837 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012324
Numer CAS: 6913-92-4
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %