Drukuj
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
436760250 436761000
ACRO436760250EA 497 PLN
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formuła: C₆H₁₅BF₄O
Temp. topnienia: 84…89 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00044423
Numer CAS: 368-39-8
Jednostka: 2925
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %