Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), grudki Ø 3.2mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
436730010 436730050
ACRO436730010EA 819 PLN
ACRO436730010 ACRO436730050
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), grudki Ø 3.2mm
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Cylinders
Bulk density 600 to 750 g/l
Residual water ≤2 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C)