Drukuj
Naproxen sodium 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
436710050 436710250
ACRO436710050EA 475 PLN
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formuła: C₁₄H₁₃NaO₃
MW: 252.24 g/mol
Temp. topnienia: 259…262 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058507
Numer CAS: 26159-34-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %