Drukuj
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
436690010 436690050
ACRO436690010EA 274 PLN
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 232 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 37…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411284
Numer CAS: 3411-03-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %