Drukuj
Kwas 6-chloropikolinowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
436660010 436660050
ACRO436660010EA 173 PLN
ACRO436660010 ACRO436660050
Kwas 6-chloropikolinowy 97%
Kwas 6-chloropikolinowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155390
Numer CAS: 4684-94-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %