Drukuj
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
436530010 436530050
ACRO436530010EA 326 PLN
ACRO436530010 ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. topnienia: 104.4…104.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093383
Numer CAS: 216854-23-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure