Drukuj
Sulphamethoxypyridazine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
436470050 436470250
ACRO436470050EA 230 PLN
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formuła: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280.3 g/mol
Temp. topnienia: 182…183 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00057372
Numer CAS: 80-35-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %