(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
436420010
436420050
ACRO436420010EA
556
PLN
ACRO436420010
ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formuła:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03839876 Numer CAS: 140645-23-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |