Drukuj
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436290010 436290050
ACRO436290010EA 1120 PLN
ACRO436290010 ACRO436290050
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Formuła: C₁₃H₁₇BrO₉
Temp. topnienia: 80…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00061613
Numer CAS: 21085-72-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)