Drukuj
Poly(DL-lactide-co-glycolide), M.W. ∼ 19,000 ( Lactide:Glycolide) (50:50)%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(DL-lactide-glycolide), PLGA
436200010 436200050
ACRO436200010EA 426 PLN
ACRO436200010 ACRO436200050
Poly(DL-lactide-co-glycolide), M.W. ∼ 19,000 ( Lactide:Glycolide) (50:50)%
Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Formuła: [C₃H₄O₂]x[C₂H₂O₂]y
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131930
Numer CAS: 26780-50-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder or granules or chunks
Viscosity 0.15 to 0.25 dl/g
Polymer 45 to 55 % (Glycolide)