Drukuj
Weglan dietylu, bezwodny 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436130010 436131000
436130010.EA 386 PLN
436130010. 436131000.
Weglan dietylu, bezwodny 99%, AcroSeal®
Weglan dietylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 126…128 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,975 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009107
Numer CAS: 105-58-8
Jednostka: 2366
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %