Drukuj
Nortropinone hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
436120010 436120050
ACRO436120010EA 465 PLN
ACRO436120010 ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Formuła: C₇H₁₂ClNO
MW: 161.63 g/mol
Temp. topnienia: 194.7…195.8 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03613582
Numer CAS: 25602-68-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)