Drukuj
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436100250 436101000
ACRO436100250EA 205 PLN
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formuła: C₁₅H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 295…298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069674
Numer CAS: 630-93-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test