Drukuj
azotan (V) sodu, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 347 PLN
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
azotan (V) sodu, extra_pure
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 380 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 306 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Jednostka: 1498
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %