Drukuj
3-Bromo-2-metylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-2-picoline
436860010 436860050
ACRO436860010EA 414 PLN
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-metylopirydyna 97%
3-Bromo-2-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 65…67 °C (10Torr)
Gęstość: 1,495 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191224
Numer CAS: 38749-79-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %