Drukuj
2'-Bromoacetanilide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
436330050 436330250
ACRO436330050EA 229 PLN
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacetanilide 96%
2'-Bromoacetanilide
Formuła: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00099252
Numer CAS: 614-76-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure