Drukuj
Estradiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
436320050 436320250
ACRO436320050EA 942 PLN
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formuła: C₁₈H₂₄O₂
Temp. topnienia: 176…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003693
Numer CAS: 50-28-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)